Learn More
Motic™ Lámpara halógena, 12 V/100 W, AE31E/BA410E
Descripción
- Para uso con microscopios AE31E/BA410E.
- Produce luz con una temperatura de color más eficaz y una mayor eficiencia energética.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla halógena |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios AE31E/BA410E |
| Tensión | 12 V |
| Vataje | 100 W |