Descripción
- Guía de luz con información ecológica Puravis™ fibra óptica.
- El posicionamiento preciso ofrece un control completo de la ubicación de la luz.
- Las ramas de cuello de cisne se colocan en direcciones opuestas para crear una iluminación casi sin sombras.
- Reajuste con facilidad.
- Para utilizar con fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Guía de luz simple de cuello de cisne |
| Diámetro (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro (métrico) | Encamisado exterior de 11 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4.5 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Diámetro del haz de fibra de 4,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para esteromicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Fuentes de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
| Longitud (imperial) | 23,6 in |
| Longitud (métrico) | 60 cm |
| Longitud (métrico) del alcance del brazo | 600 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?