Learn More
Motic™ Guía de luz de cuello de cisne bifurcado
Código de producto. 11786576
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Halógeno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
11786576 Halógeno 1 PCS
1 options
Código de producto. 11786576 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101002000142
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Requires
Iluminador de luz fría Motic MLC-150
La guía de luz de medio metro de longitud permite al usuario dirigir la fuente de luz donde sea necesario. La guía de luz de cuello de cisne bifurcado motic se utiliza con el iluminador Motic™ MLC-150.
  • La guía de luz de cuello de cisne bifurcada es posicionable, manteniendo el ángulo de iluminación requerido para las observaciones
  • La resistente guía de luz con fibra óptica proporciona una iluminación fresca y uniforme e incluye un revestimiento de acero inoxidable y PVC
  • 0,5 metros de longitud
  • Para su uso con el iluminador halógeno de luz fría MLC-150
Especificaciones
Tipo Cuello de cisne bifurcado
Tipo de bombilla Halógeno
Para utilizar con (equipo) Iluminador de luz fría Motic MLC-150 (11-776-576)
Longitud (métrico) del alcance del brazo 0,5 m