Learn More
Hecht Karl™ Estante para tinción de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradilla de tinción |
| El dispositivo tiene | 10 portaobjetos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 85 x 30 x 45 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Material | Vidrio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 30 mm |