Learn More
Hecht Karl™ Platos de tinción de vidrio
Código de producto. 10682951
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
105 x 85 x 70 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10682951 105 x 85 x 70 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10682951 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42480010
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Spezifikation
Tipo Recipiente de tinción
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 85 x 70 mm
Altura (métrico) 70 mm
Longitud (métrico) 105 mm
Material Vidrio
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 85 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.