Descripción
- Bajo nivel de partículas, fibras, iones y compuestos extraíbles
- Alta resistencia a la abrasión.
- El diseño de material ligero y muy absorbente reduce el coste real de utilización en comparación con otros productos más pesados
- Alta absorbencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para salas blancas |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Punto de poliéster |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 12 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para su uso en ISO Ambientes estériles de clase 3 y superiores donde se exige exclusión microbiana. Diseñado para limpiar superficies y equipos estériles durante el procesamiento aséptico y USP <797> aplicaciones. Para la limpieza de unidades de flujo de aire laminar estéril, aisladores de barrera y unidades de biocontención. |
| Esterilidad | Estéril |