Learn More
Tricloruro de Gadolinio, TRC
Código de producto. 30240998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240998 250 mg 250 miligramos
30240668 2.5 g 2.50 g
30240712 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG125750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10138-52-0
Fórmula molecular Cl3 Gd
Peso molecular (g/mol) 263.61
Sinónimo Gadolinium Chloride, NSC 174322
Nombre IUPAC triclorogadolinio
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gadolinium Trichloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.8307