missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Soporte para cabezal FS01 (brazos)
Descripción
- Soporte para cabezal FS01 sin iluminación.
- Para poste de 25 mm de diámetro exterior.
- Para cabezal de 74 mm de diámetro exterior.
- Gradilla de montaje y dispositivo de enfoque de piñón.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte para cabezal sin iluminación |
| El dispositivo tiene | Cabezales de microscopio SFC-11 |
| Diámetro (métrico) | Para poste de 25 mm de diámetro exterior, cabezal de 74 mm de D.E. |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezales de microscopio SFC-11 |
| Incluye | Gradilla de montaje y dispositivo de enfoque de piñón |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?