Learn More
Berkshire™ Funda de fregona de pliegue plano, irradiada
BIOPHARMA
Código de producto. 15889306 Tienda Berkshire Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
13 x 40 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones unitSize
15889306 13 x 40 cm paquete de 200
1 options
Código de producto. 15889306 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor FMC1IR10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La funda de fregona de pliegue plano es una funda no tejida de mezcla de celulosa de poliéster irradiada
Especificaciones
Dimensiones 13 x 40 cm
Certificaciones/conformidad ISO clase 3 a 8, sala limpia de clase 1 a 100 000, grado A/B/C/D de la UE