Learn More
Leica Microsystems Flexacam i5
Código de producto. 17873438
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Compound Microscopes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17873438 Compound Microscopes cada uno
1 options
Código de producto. 17873438 Proveedor Leica Microsystems N.º de proveedor 12730537
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Color camera for compound microscopes with high definition live image
  • Digital color camera with CMOS sensor (1/2.3) in.
  • Possible to operate with 4k HDMI monitor using Enersight OSD
  • High definition live image 4k, 60 fps, HDR
  • JPG images with up to 12 MP
  • Full HD MJPG Video recording with 30 fps
  • Camera control: via PC (Windows) using Enersight Desktop, via smartphone / tablet by Enersight Mobile App (connection to Ethernet or Wifi is required) or via USB mouse (not included) (Enersight OSD mode)
  • Capture images directly to USB Stick or send images via E-Mail (Enersight OSD mode)
  • USB-C connection to PC for Enersight Desktop
  • Supported OS: Win 10 Pro/ Win 11 / iOS / Android
  • Delivered accessories: HDMI Cable, USB C-A cable, USB stick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Camera
Para utilizar con (equipo) Compound Microscopes
Incluye HDMI Cable, USB C-A cable, USB stick
Tipo de puerto USB C-A
Tipos de sensores CMOS