Learn More
Contec™ Alcoholes filtrados: Alcohol isopropilo al @@@70@@@ % o etanol desnaturalizado mezclado con agua purificada
BIOPHARMA
Código de producto. 15557161 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Cantidad:
2 paq.
6/Paq.
Concentración:
Isopropanol al 70 %
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Concentración unitSize
15557161 Frasco con tapón 2 paq. Isopropanol al 70 % 2 botellas
15587161 Frasco de pulverización 6/Paq. Isopropanol al 70 % 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15557161 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBC570I
Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas en la sala limpia.
Fabricadas según los principios de buenas prácticas de fabricación (BPF) con flujo de aire de grado A en sala limpia de grado C
  • Asegura que el alcohol, el recipiente y el embalaje no contengan contaminación y partículas
Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Totalmente libre de residuos.
Sistema de protección con pulverizador y bolsa dentro de frasco.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine durante su uso
  • No es necesario desechar el producto sin usar durante su vida útil.
  • Los frascos se pueden vaciar completamente, lo que reduce el desperdicio.
El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío.
  • El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
Envase en bolsa doble con rotura lineal
  • Cada bolsa se puede abrir fácilmente, incluso con guantes.
  • Facilita la desinfección por transferencia en la sala limpia
Especificaciones comunes
  • 0,2 micrómetros filtrados, rellenado, envasado en sala limpia de grado C (ISO Clase 7)
  • Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
  • Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
  • Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
  • Totalmente libre de residuos.
  • Evita que el contenido del frasco se contamine
  • Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
  • Envase en bolsa triple con rotura lineal de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol filtrado
Formulario Líquido
pH No aplicable
Scent Sin perfume
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Isopropanol
Concentración Isopropanol al 70 %
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable
Para utilizar con (aplicación) Esteriliza las superficies
Cantidad 2 paq.
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • contec 70% IPA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol