Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fibra óptica Combi Guía de luz
Código de producto. 15743032 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15743032 Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL cada uno
1 options
Código de producto. 15743032 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 170402
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Guía de luz doble flexible y fija de fibra óptica en tubo de cuello de cisne semirrígido lacado en negro con una guía de luz flexible de fibra óptica adicional de 800 mm en un revestimiento de PVC-metal negro.
  • Guía de luz con información ecológica Puravis fibra óptica.
  • El posicionamiento preciso ofrece un control completo de la ubicación de la luz.
  • La combinación de una guía de luz de doble cuello de cisne de 4,5 mm de diámetro x 500 mm y una guía de luz flexible de 4,5 mm de diámetro x 800 mm permite alejarse más de la fuente de luz.
  • Haz de fibra óptica activa: 2 x 4,5 mm para revestimiento exterior de cuello de cisne, 11 mm para cuello de cisne y 14 mm para flexible.
  • Se puede fijar de forma fija al poste del microscopio con el adaptador 158 402.
  • Para utilizar con fuente de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED.
Especificaciones
Tipo Guía de luz de fibra óptica
Diámetro (métrico) 11 mm (cuello de cisne), 14 mm (flexible)
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Longitud (métrico) 2 x 500 mm para cuello de cisne y 800 mm para flexible
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas