Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz flexible de fibra óptica
Código de producto. 15773012 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Guía de luz doble
Guía de luz única
Triple guía de luz
Diámetro interior (métrico):
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Longitud (métrico):
1000 mm
1m
1600 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15773012 Triple guía de luz 4,5 mm 1000 mm 1 unidad
15743012 Guía de luz única 8 mm 1000 mm 1 unidad
11736908 Guía de luz única 5 mm 1m cada uno
11810963 Guía de luz doble 4,5 mm 1000 mm 1 PCS
15753012 Guía de luz única 9 mm 1000 mm cada uno
15763012 Guía de luz doble 4,5 mm 1600 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15773012 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 155206
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guía de luz flexible de fibra óptica con revestimiento de PVC metálico de color negro.
Las guías de luz flexibles SCHOTT son altamente flexibles. A diferencia de los cuellos de cisne, permiten una mayor flexibilidad y necesitan ser sujetados.
  • Guía de luz con información ecológica Puravis fibra óptica.
  • Disponibles en diferentes longitudes y diámetros.
  • Disponible con una, dos o tres ramas.
  • Alta transmisión de luz blanca gracias al uso de SCHOTT PURAVIS™ fibras.
  • Alta flexibilidad para diferentes iluminaciones, así como iluminación remota.
Especificaciones
Tipo Guía de luz de fibra óptica flexible
Diámetro interior (métrico) 4,5 mm
Para utilizar con (equipo) Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
Incluye Triple guía de luz
Longitud (imperial) 3.3 ft.
Longitud (métrico) 1000 mm
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Cantidad 1 unidad