Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz flexible de fibra óptica
Código de producto. 11706728 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Guía de luz de fibra óptica doble
Guía de luz de fibra óptica única
Longitud (métrico):
600 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Longitud (métrico) unitSize
11706728 Guía de luz de fibra óptica única 600 mm 1 PCS
15753032 Guía de luz de fibra óptica única 500 mm 1 unidad
15763032 Guía de luz de fibra óptica doble 500 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11706728 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 121101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guía de luz flexible de fibra óptica con revestimiento de Megolon negro.
Las guías de luz flexibles SCHOTT son altamente flexibles. A diferencia de los cuellos de cisne, permiten una mayor flexibilidad y necesitan ser sujetados.
  • Guía de luz con información ecológica Puravis fibra óptica.
  • Disponible en diferentes longitudes.
  • Disponible con una o dos ramas.
  • Alta transmisión de luz blanca gracias al uso de SCHOTT PURAVIS™ fibras.
  • Alta flexibilidad para diferentes iluminaciones, así como iluminación remota.
Especificaciones
Tipo Guía de luz de fibra óptica única
Descripción Guía de luz de fibra óptica única
Diámetro (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) Haz de fibra activa Ø = 4,5 mm, revestimiento exterior Ø = 6,5 mm, adaptador de fuente de luz Ø = 9 mm
Diámetro interior (métrico) 4.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Para su uso con la fuente de luz fría KL300LED
Longitud (imperial) 2 ft.
Longitud (métrico) 600 mm
Material Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas