Learn More
Falcon™ Instrumental de plástico para fertilización in vitro: Placas redondas
Código de producto. 10674052 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Placa de cuatro pocillos de 17 x 11 mm
Placa de pared baja de 50 x 9 mm
Plato de un pocillo de 15 x 60 mm
Plato redondo de 60 x 15 mm
Área de cultivo:
1,39 cm2
19 cm2
2,89 cm2
21,29 cm2
Tratamiento de superficie:
No tratado para TC
Tratado con TC
Cantidad:
1/paquete, 100/caja
20/paquete, 500/caja
4/paquete, 100/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Área de cultivo Tratamiento de superficie Cantidad unitSize
10674052 Placa de cuatro pocillos de 17 x 11 mm 1,39 cm2 Tratado con TC 1/paquete, 100/caja paquete de 100
10011081 Plato de un pocillo de 15 x 60 mm 2,89 cm2 Tratado con TC 20/paquete, 500/caja paquete de 500
13404059 Placa de pared baja de 50 x 9 mm 19 cm2 No tratado para TC 4/paquete, 100/caja paquete de 100
10729471 Plato redondo de 60 x 15 mm 21,29 cm2 Tratado con TC 20/paquete, 500/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. Durante 2013, han integrado las marcas de Discovery Labware (como, Falcon™, Matrigel™ y BioCoatT™) en su creciente familia de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10674052 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353654
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. Durante 2013, han integrado las marcas de Discovery Labware (como, Falcon™, Matrigel™ y BioCoatT™) en su creciente familia de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Instrumental de plástico para FIV Falcon™ para la manipulación y la observación de óvulos y embriones. El diseño cuenta con un dispositivo estéril, plano, ópticamente transparente y de un solo uso.
Nota: Las tapas de los productos para FIV Falcon™ no están certificadas como no embriotóxicas.
  • Instrumentos de plástico probados previamente para la fertilización in vitro (FIV)
  • Marcado CE conforme con la directiva sobre productos sanitarios 93/42/EEC
  • Fabricado de conformidad con la normativa del sistema de calidad de la FDA
  • Dispositivo médico clase II aprobado por la FDA de EE. UU.
  • No embriotóxico, no citotóxico y apirógeno
  • Tratamiento para cultivo de tejidos (TC) para una superficie hidrófila uniforme
  • La placa de pared baja no se trata para TC (no humectable) para una uniformidad óptima de gotas de medios
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
  • Fondos planos de placa para una óptica sin distorsión
  • Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desplegable, las bolsas multiunidad tienen pestañas reselladas
Información de órdenes
Se suministran en envasado de tipo desplegable para garantizar la esterilidad. Las placas se envasan 20 por manguito; las placas se envasan individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 1,39 cm2
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 1,8 ml
Tipo Placa de cuatro pocillos de 17 x 11 mm
Cantidad 1/paquete, 100/caja
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles