Learn More
Olympus™ Micrómetro ocular, cuadrado
Código de producto. 12510607
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
24 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12510607 24 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12510607 Proveedor Olympus™ N.º de proveedor K10017222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    104.98€ / paquete de 1
    Ahorro 43.02€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice mediciones precisas de las muestras con este micrómetro ocular. El micrómetro ocular Olympus™ cuadrado es un micrómetro cuadrado de 10 mm dividido en 100 unidades en los ejes X e Y.
  • Tipo cuadrado.
  • Medición del eje X y del eje Y
Especificaciones
Tipo Micrómetro de ocular cuadrado
Descripción Línea de 10 mm, divisiones de 0,1 mm en el eje X, el eje Y
Diámetro (métrico) 24 mm
Para utilizar con (equipo) WHN10X, WHN10X-H, WH10X, WH10X-H, WH15X, WHS10X-H, WHS15X-H, CWH10X, CWH10X-H