Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Calibration Slide
Código de producto. 17236573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17236573 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17236573 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4720
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El portaobjetos de calibración EVOS se utiliza para calibrar tres parámetros del sistema: campo de visión, parfocalidad y parcentración.
El portaobjetos de calibración EVOS se utiliza para calibrar tres parámetros del sistema de imagen EVOS: campo de visión, parfocalidad y parcentración. La calibración de la parfocalidad garantiza que la muestra permanezca enfocada cuando se cambie el objetivo y la calibración de la parcentración garantiza que un objeto en el centro del campo de visión permanezca en el centro del campo independientemente del objetivo que se utilice.
El portaobjetos de calibración ofrece las siguientes ventajas:
• Calibración fácil, exacta y precisa de su microscopio
• Cinco cuadrados X-Y divididos en rejillas de: 1,00, 0,200, 0,100, 0,050 y 0,025 mm
• Siete círculos de calibración diferentes: 4,000, 2,000, 1,000, 0,400, 0,200, 0,100 y 0,050 mm
• Vidrio esmerilado con precisión y calidad óptica
• Estuche de almacenamiento protector
El procedimiento de calibración implica dos pasos distintos. En primer lugar, la mira de calibración de la pantalla coincide con la mira del portaobjetos de calibración. A continuación, se miden los diámetros de los círculos de referencia en el portaobjetos de calibración. Cada paso se realiza utilizando la cámara monocroma y la cámara en color. El tiempo total necesario para calibrar un objetivo es de unos cinco minutos. Encontrará más información en el manual del sistema. Tenga en cuenta que los objetivos instalados de fábrica suministrados con el sistema de imagen EVOS se han calibrado previamente. No es necesario calibrarlos de nuevo a menos que se retiren y deban volver a instalarse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portaobjetos de calibración automática FL
Línea de productos EVOS
Dimensiones (L x An) 79 x 66 mm
Para utilizar con (equipo) Sistema de imagen automático EVOS™ FL, sistema de imagen automático 2 EVOS™ FL, sistema de imagen EVOS™ M5000, sistema de imagen EVOS™ M7000
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente