Learn More
Vileda Professional™ EvoControl™ Entornos Controlados 200 Tela
Código de producto. 17892466
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 12 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3000
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17892466 12 x 12 in paquete de 3000
1 options
Código de producto. 17892466 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 142855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00€
    2403.54€ / paquete de 3000
    Ahorro 306.46€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
EvoControl™ se basa en Evolon™ , un proceso de producción patentado y totalmente en línea. EvoControl™ es un paño de microfibra de última generación fabricado a partir de microfibras sin fin de 0,15 dtex (10 veces más finas que las microfibras de poliéster estándar).
  • Un tejido único que combina muy buenas propiedades textiles y mecánicas.
  • Limpie fácilmente los derrames y elimine las partículas de una superficie con una sola pasada
  • Probado por un instituto independiente que demuestra la eliminación de bacterias de las superficies, sin el uso de desinfectantes.
  • Fabricado con materiales únicos y patentados. Evolon™ material de microfibra
  • Ahorre tiempo, presupuesto y estrés ergonómico.
  • Distribuye desinfectantes de manera uniforme, el equilibrio entre la absorción del líquido y la liberación a la superficie es ideal para aplicar una película de líquido a la superficie en áreas de salas blancas.
  • Desarrollado y diseñado para contener la cantidad adecuada de líquido, distribuyéndolo fácil y uniformemente sobre la superficie, alcanzando así los tiempos de contacto deseados y críticos.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita absorbente
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 31 cm
Material Microfibra de poliéster
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 12 x 12 in