Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Estándar, de base biológica, Eppendorf Quality™ Punta de pipeta a granel
Código de producto. 30130285 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 20 μL
De 2 a 200 μL
De 20 a 300 μL
De 50 a 1000 μL
De 50 a 1250 μL
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
paquete de 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color unitSize
30130285 De 0,1 a 10 μL Gris oscuro paquete de 1000
30130281 De 0,1 a 20 μL Gris claro paquete de 1000
30130286 De 0,5 a 20 μL Gris claro paquete de 1000
30130280 De 2 a 200 μL Amarillo paquete de 1000
30130287 De 20 a 300 μL Naranja paquete de 1000
30130282 De 50 a 1000 μL Azul paquete de 1000
30130288 De 50 a 1250 μL Verde paquete de 1000
30130283 De 50 a 1250 μL Verde oscuro paquete de 1000
30130289 De 0,25 a 2,5 ml Rojo paquete de 500
30130284 De 0,1 a 5 mL Violeta paquete de 500
30130290 De 0,2 a 5 mL Violeta paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 30130285 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 0030080033
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas puntas de pipeta se producen a partir de materia prima reciclada de segunda generación, derivada únicamente de corrientes de desechos y residuos de la producción de aceite vegetal. epT.I.P.S.™ Los paquetes a granel de base biológica ofrecen una solución práctica y de gran volumen en Eppendorf Calidad, garantizando mediciones precisas y fiables.
  • Original, de alta calidad Eppendorf Puntas de pipeta envasadas en bolsas resellables
  • Polipropileno 100% de origen biológico: producido a partir de recursos renovables
  • Rendimiento sin concesiones: Propiedades de rendimiento idénticas y calidad superior que nuestro producto basado en fósiles. epT.I.P.S.™
  • Certificado por ISCC: Fabricado con plástico cuyo origen se puede rastrear hasta materiales de desechos biológicos.
  • Material de primera calidad, calidad y pureza certificadas: Obtenga una excelente integridad de la muestra ya que no se utilizan agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 34 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, ES ISO 8655, Certificado de calidad, Certificados específicos de lote disponibles
Formato A granel, envasadas
Estilo de punta Estándar
Envase 1000 puntas (500 puntas x 2 bolsas)
Tipo de producto Puntas de pipeta
Código de color Gris oscuro
ACT Label Sí
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad