Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ El movimiento como sistema de recarga
BIOPHARMA
Código de producto. 30019038 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
De 0,5 a 50 μL
De 10 a 1000 μL
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 2304
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por Tamaño de la unidad
30019038 De 5 a 300 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 2304
30019052 De 0,5 a 50 μL No estéril Sin filtro paquete de 2304
30019045 De 0,5 a 50 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 2304
30019040 De 0,5 a 50 μL Estéril Con filtro paquete de 2304
30019036 De 5 a 300 μL No estéril Sin filtro paquete de 2304
30019042 De 5 a 300 μL Estéril Con filtro paquete de 2304
30019031 De 10 a 1000 μL No estéril Sin filtro paquete de 2304
30019053 De 10 a 1000 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 2304
30019030 10 μL No estéril Sin filtro paquete de 2304
30019046 10 μL Limpio para PCR Con filtro paquete de 2304
30019029 10 μL Estéril Con filtro paquete de 2304
30019056 De 10 a 1000 μL Estéril Con filtro paquete de 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30019038 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 0030014472
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Eppendorf epT.I.P.S. Trabajo de movimiento con el epMotion Plataforma, con un accesorio TipHolder las bandejas de recarga ofrecen una opción respetuosa con el medio ambiente.
  • epT.I.P.S. El movimiento se puede utilizar con epMotion™ 96 o integrado en su estación de trabajo como un sistema de recarga cuando se combina con el portapuntas
  • Las puntas de recarga de alta calidad se entregan en un PET Bandeja termoformada con tapa sellada. La actualización al soporte de puntas de aluminio esterilizable en autoclave, que reemplaza la caja desechable, proporciona una reducción de desechos de hasta un 40 %.
  • Eppendorf consumibles y por tanto también epT.I.P.S. Las puntas de pipeta Motion como sistema de recarga se envían en un embalaje compuesto por al menos un 62 % de cartón reciclado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) De 5 a 300 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Limpio para PCR
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Formato Gradilla de puntas colgante
Estilo de punta estándar, Recto
Tipo de producto Puntas robóticas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado N.º