Learn More
Eppendorf™ Microcentrífuga - Centriífuga 5430
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10286132 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
30 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
10286132 30 x 2 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10286132 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427000216
El exclusivo modelo cruzado combina la capacidad de microcentrífuga con sofisticadas funciones y controles
Centrifuga tubos criogénicos, de PCR y microtubos como una microcentrífugadora. Manipula microplacas y tubos cónicos como una centrífuga más grande. Ocho opciones de rotor lo convierten en un instrumento de rendimiento versátil en el laboratorio o en la sala de frío. Ventilado.
  • Capacidad: 300 ml (6 x 50 ml), 60 ml (30 x 2,0 ml) o 2 x microplacas
  • Velocidad máxima/RCF: 17.500 rpm/30.130 x g
  • Funcionamiento controlado por menús con gran pantalla LCD retroiluminada
  • Control de velocidad variable de 100 a 17 500 rpm en incrementos de 100 rpm
  • Temporizador: de 30 s a 99 h 59 min con RETENCIÓN para funcionamiento continuo
  • Memoria de 50 programas con 5 teclas para la recuperación con un solo toque de programas rutinarios
  • Idioma de menú seleccionable (inglés, francés, español o alemán)
  • Funciones AT-Spin, alarma de fin de carrera ajustable, GIRO CORTO ajustable, bloqueo de parámetros de velocidad
  • Tamaño compacto
Características de seguridad
  • Reconocimiento automático del rotor con limitación de velocidad
  • Detección de desequilibrios de carga
  • Cierre de tapa con un dedo
  • Función de freno suave para proteger las muestras delicadas
Información de órdenes
Dimensiones:16,8 l x 13,2 W x 25 cm Al (42 x 33 x 25 cm); peso neto:29 kgLa mayoría de los modelos se suministran con un rotor; hay otros rotores disponibles por separado.Los modelos refrigerados están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 x 2 mL
Vel. máx 17500 rpm
RCF máx. 30.130 x g
Pantalla LCD
Altura exterior (imperial) 10 in
Altura exterior (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) exterior 16,8 in
Longitud (métrico) exterior 42 cm
Anchura exterior (imperial) 13,2 in
Anchura exterior (métrico) 33 cm
Incluye Rotor hermético de 30 x 2,0 ml
Características de seguridad Reconocimiento automático del rotor con limitación de velocidad Detección de desequilibrios de carga Cierre de tapa con un dedo Función de freno suave para proteger las muestras delicadas
Ventilado/a Sí
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tipo de controlador Teclado
Intervalo de fuerza máxima De 30 000 a 39 999 x g
Intervalo de velocidad máxima De 17 000 a 17 999 rpm
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Perfil (aceleración/frenado) Control de velocidad variable de 100 a 17 500 rpm en incrementos de 100 rpm
Tiempo de actividad De 30 s a 99 h59 min. con RETENCIÓN
Dimensiones (Al x An x F) 25 x 33 x 42 cm (10 x 13,2 x 16,8 pulg)
Peso neto 63,8 lb (29 kg)
Memoria para programas Memoria de 50 programas con 5 teclas para la recuperación con un solo toque de programas rutinarios