Learn More
Motic™ Iluminador de Epi, 12 V, 50 W
Código de producto. 15445262
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios BA-310 POL, BA-310 MET
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15445262 Microscopios BA-310 POL, BA-310 MET cada uno
1 options
Código de producto. 15445262 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001901609
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    1033.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.00€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Proporcione iluminación para la epifluorescencia. El iluminador de Epi Motic™ de 12 V y 50 W es una fuente halógena de cuarzo con diafragmas de campo y apertura integrados y una carcasa de lámpara externa.
  • Fuente de luz halógena de cuarzo.
  • Diafragmas de campo y apertura integrados.
  • Carcasa de lámpara externa.
Especificaciones
Tipo Iluminación de Epi, halógeno de cuarzo
Descripción 12 V/50 W
Para utilizar con (equipo) Microscopios BA-310 POL, BA-310 MET
Incluye Diafragmas de campo y apertura integrados y una carcasa de lámpara externa.
Tensión 12 V