Learn More
Merck Insertos para placas de cultivo Millicell™
Código de producto. 10126240 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
12mm
30mm
Para utilizar con (equipo):
Placa de 6 pocillos
Placas de 6 y 24 pozos
Altura (métrico):
5mm
10,5mm
13mm
Área de cultivo:
0,6 cm²
4,2 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) Para utilizar con (equipo) Altura (métrico) Área de cultivo Tamaño de la unidad
10126240 12mm Placas de 6 y 24 pozos 10,5mm 0,6 cm² paquete de 50
10094680 30mm Placas de 6 y 24 pozos 5mm 4,2 cm2 paquete de 50
10412511 30mm Placa de 6 pocillos 13mm 4,2 cm2 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10126240 Proveedor Merck N.º de proveedor PICM01250
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0,4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica. Los insertos para placas de cultivo Millicell™ incorporan membranas de PTFE Biopore™ con poros de 0,4 μm. Insertos listos para su uso de 30 o 12 mm para placas de 6 y 24 pocillos.
Membranas microporosas y transparentes
  • Permiten el acceso a la monocapa celular tanto de los dominios apicales como basolaterales
  • Favorecen la mejora de la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares de cultivos en suspensión y dependientes de anclaje
  • Membranas de PTFE hidrófilo Biopore™ para trabajos de crecimiento y desarrollo embrionario neural
  • Inertes y permiten la visualización repetida de células vivas a través de la membrana
  • Adecuados para estudios de transporte y permeabilidad, cocultivos para estudios de interacción entre células, pruebas de toxicidad in vitro, estudios de metástasis de células tumorales y cultivos organotípicos
Insertos listos para usar
  • Encajan en la mayoría de placas de 6 o 24 pocillos y se preparan fácilmente para técnicas de SEM y TEM
  • Área de crecimiento eficaz para insertos con 12 mm de diámetro: 0,6cm2
  • Área de crecimiento eficaz para insertos con 30mm de diámetro: 4,2cm2
  • Compatibles con tinciones estándar y fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 0,6 cm²
Material Biopore™ de PTFE
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con (equipo) Placas de 6 y 24 pozos
Diámetro del filtro (métrico) 12mm
Altura (métrico) 10,5mm
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6, 24