Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa estéril Millex™-VV, PVDF, 0,1 μm
BIOPHARMA
Código de producto. 10098001 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,1 μm
Tipo:
Filtro de jeringa
Diámetro (métrico):
3,3 cm
Material de la punta:
Acrílico modificado
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de poro Tipo Diámetro (métrico) Material de la punta unitSize
10098001 0,1 μm Filtro de jeringa 3,3 cm Acrílico modificado paquete de 50
1 options
Código de producto. 10098001 Proveedor Merck N.º de proveedor SLVV033RS
Las unidades con jeringa listas para su uso están diseñadas para esterilizar y depurar soluciones estériles y están disponibles en tamaños de poro de 0,1, 0,22, 0,45 y 5,0 μm
Las unidades de filtro Millex estériles están disponibles en una carcasa de 33 mm más grande con membranas MCE, PVDF o PES. Caudal más rápido: La superficie del filtro más grande aumenta el caudal y el rendimiento. También facilita el filtrado de soluciones, porque reduce la presión necesaria para vaciar la jeringa. Mayor presión de funcionamiento: Los filtros Millex tienen una presión máxima en la carcasa de 10,5 bar (150 psig), lo que significa que puede filtrar soluciones más rápido que antes. Codificada por colores: La banda codificada por colores en la carcasa de Millex indica claramente qué membrana está dentro. Fabricados para un rendimiento fiable: Los filtros Millex se fabrican en un entorno controlado mediante un proceso automatizado. Durante el montaje, nunca entran en contacto con manos humanas. Un certificado de calidad incluido en cada caja describe detalladamente los estándares de calidad de Millipore. Selección de membranas: Los filtros Millex están disponibles con tres membranas: Membrana Millipore Express™ (PES), de ésteres de celulosa mixta (MCE) y Durapore (PVDF). - Los filtros Millex-GP incorporan la membrana Millipore Express (PES) que proporciona una combinación única de velocidades y una unión a proteínas seis veces menor que las membranas de PES de la competencia. Los filtros Millex-GP están recomendados para la filtración estéril de soluciones de proteínas, medios de cultivo tisular, tampones y aditivos. - Los filtros Millex con membrana Durapore™ (PVDF) son los filtros de jeringa con la menor unión a proteínas disponibles. Utilícelos para filtrar soluciones de proteínas. Los filtros de 0,2 μm son de grado esterilizante. Tamaños de poro mayores para depuración y prefiltrado. - Los filtros Millex-MF incorporan una membrana de ésteres de celulosa mixta (MCE) que proporciona una filtración de agua u otras soluciones acuosas fiable y para uso general. Los filtros de 0,2 μm son de grado esterilizante. Los tamaños de poro más grandes son para aclarado y prefiltración. Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Color Amarillo
Desechables Sí
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material (membrana) PVDF (hidrófilo)
Tamaño de poro 0,1 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Nivel de unión de proteínas ultrabajo; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteína u otras soluciones acuosas
Volumen de retención (después de la purga de aire) <100 μl
Material de la carcasa PVDF
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer-Slip macho
Tasa de presión 145 psi
Cantidad 50/paq.
Método de esterilización Esterilización mediante radiación gamma
Temperatura de funcionamiento (imperial) 113 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 45 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 113 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 45 °C
Material de la punta Acrílico modificado
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) 100 mL
Diámetro (métrico) 3,3 cm