Learn More
Motic™ Juego EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488
Descripción
- Conjunto/cubo de filtro de fluorescencia
- Excitador
- Dicroico
- Emisor
- Adecuado para lo siguiente:
- BA410E Binocular Sextuple 50 W
- BA410E Binocular Sextuple 100 W
- BA410E Trinocular Sextuple 50 W
- BA10E Trinocular Sextuple 100 W
- AE31E Binocular
- AE31E Trinocular
- AE31E Binocular 100 W
- AE31E Trinocular 100 W
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Series BA410E y AE31E |
| Incluye | AT480/30x Exciter, AT505DC Dichroic, AT535/40 m Emitter |