Learn More
Micronova™ Herramienta Econo CurtainCleaner™ y fundas irradiadas
BIOPHARMA
Código de producto. 15516180 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster de punto liso, Poliéster, Poliéster
Poliéster texturizado, Poliéster, Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15516180 Poliéster de punto liso, Poliéster, Poliéster paquete de 12
15506180 Poliéster texturizado, Poliéster, Poliéster paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15516180 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ECC614IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    381.00€ / paquete de 12
    Ahorro 16.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Este adaptador de acero inoxidable para la limpieza de cortinas es compatible con toda una variedad de fundas protectoras para ofrecer un método sencillo de desinfección de cortinas de tiras de salas limpias. Para utilizarlo, sujete la parte superior de la tira y deslice la funda hacia abajo, limpiando eficazmente ambos lados al mismo tiempo. El adaptador se conecta a cualquiera de los mangos de la serie SSU.
El Micronova Económico CurtainCleaner™ La herramienta cuenta con abrazaderas de barra duales de 14 in que sujetan la cortina en su conexión más superior y se deslizan hacia abajo para aplicar o pasar la escobilla de goma por ambos lados de la cortina a la vez. Las fundas están disponibles en poliéster liso o texturizado, ambos con una capa de espuma que retiene el desinfectante y facilita el escurrido.
  • Herramienta de abrazadera sencilla para limpiar cortinas de vinilo a tiras
  • Adaptador de acero inoxidable electropulido con dos abrazaderas de barra de 35,56 cm (14 in)
  • Limpia ambos lados de la cortina de tiras al mismo tiempo
  • Fundas disponibles en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
    • NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
    • Polisorbato— 100% poliéster texturizado para eliminar residuos y dispersar desinfectante
  • Diseñada para entornos limpios y controlados
  • El adaptador se conecta a los mangos de la serie SSU para ampliar el alcance
  • Fundas irradiadas con rayos gamma disponibles para áreas asépticas
  • Retienen el alcohol y los desinfectantes fuertes
  • Se pueden lavar y reutilizar
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
Tipo de producto Funda para recambio de mopa plana e irradiada
Modelo ECC6-14IR
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12 paq.
Incluye Fijadores de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Adaptador de fregona QDECC-14
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, Poliéster, Poliéster