Learn More
Contec™ EasySat™ Sistema de trapeador de piso sin balde
BIOPHARMA
Código de producto. 16655514 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
21,5 x 18,25 x 4,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
16655514 21,5 x 18,25 x 4,75 in cada uno
1 options
Código de producto. 16655514 Proveedor Contec™ N.º de proveedor BLMOPQC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite prescindir de un cestillo o un escurridor en la sala limpia. La fregona de suelo sin cestillo Contec™ EasySat™ está fabricada con el material de recambio de fregona cortado con láser y con bordes sellados VertiKlean™, y es completamente esterilizable en autoclave. El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda.
  • Permite prescindir por completo de un cestillo o escurridor
  • Diseño específico para uso en salas limpias
  • Cuenta con borde sellado cortado con láser VertiKlean™ Material del cabezal del trapeador, que es una tela de poliéster liviana laminada para limpiar espuma de éster para una excelente resistencia a la abrasión.
  • El sistema incluye un depósito de 1,5 L (52 oz). Tanque de solución translúcida que puede limpiar hasta 5.000 pies cuadrados
  • El tanque pesa sólo 3,2 kg (7 lb). cuando esté lleno
  • El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda
  • Los recambios de fregona en ángulo permiten limpiar zonas de difícil acceso y se pueden colocar y retirar en cuestión de segundos
  • El sistema y los cabezales de la fregona son totalmente esterilizables en autoclave °hasta 121 °C (250 °F) durante 30 minutos.
  • Los recambios de fregona se ofrecen de tipo normal y con textura, y también están disponibles con tratamiento mediante radiación gamma.
  • Los recambios se fijan fácilmente al bastidor con cintas autoadherentes tradicionales.
Compliance
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 21,5 x 18,25 x 4,75 in
Tipo de producto Adaptador de marco
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 21.5 in.
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 55 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 4,75 in
Anchura (métrico) 46 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso con desinfectantes, diseñado específicamente para suelos de salas limpias
Certificaciones/conformidad AAMI ISO 11137
Color-coded No
Material Acero inoxidable