Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo de luz EasyLED
Código de producto. 11786998 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Anillo de luz LED de campo brillante
Anillo de luz LED de campo brillante segmentable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11786998 Anillo de luz LED de campo brillante segmentable cada uno
11716988 Anillo de luz LED de campo brillante 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11786998 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 600300
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El anillo de luz EasyLED es un sistema de iluminación incidente profesional para microscopía estereoscópica y macroscopía. Iluminación altamente homogénea y sin sombras en una carcasa de metal resistente y un disipador de calor bien diseñado. El único anillo de luz que ofrece un controlador incorporado.
Sistema profesional de iluminación incidente para esteromicroscopía y macroscopía. Iluminación altamente homogénea y sin sombras en una carcasa de metal resistente y un disipador de calor bien diseñado. La única luz anular que ofrece un controlador integrado.
  • Ofrece una iluminación extremadamente homogénea y sin sombras.
  • Carcasa metálica robusta.
  • Disipador de calor bien diseñado.
  • El cabezal de luz Multi LED ofrece una alternativa atractiva a las fuentes de luz fría convencionales con fibra óptica.
  • Controlador integrado.
  • Se puede montar directamente en el objetivo del microscopio.
  • Disponemos de adaptadores para diferentes diámetros de objetivos que deben pedirse por separado.
  • Fuente de alimentación de amplio rango.
  • Sistema internacional de enchufe con clip.
Especificaciones
Tipo Anillo de luz LED de campo brillante segmentable
Tipo de bombilla LED de alta potencia
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Segmentable con ocho segmentos
Diámetro (imperial) 0.4 ft.
Diámetro (métrico) 66 mm de D.I., 114 mm de D.E.
Diámetro interior (métrico) 66 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Frecuencia 50/60 Hz
Incluye Fuente de alimentación
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Intervalo (Lux) 140 kLux (a WD:65 mm)
Tensión 12 V CC