Descripción
De Contec EasyCurve™ El trapeador fue diseñado específicamente para entornos críticos y controlados, ahora está disponible con una cara de microfibra acanalada que brinda a los usuarios una limpieza suave y fácil para una mejor recolección de partículas y eliminación de contaminación. La combinación de la cara curva del trapeador y el conector pivotante da como resultado un contacto con la superficie sin esfuerzo y una maniobrabilidad excepcional, lo que hace que el EasyCurve Una herramienta de limpieza ideal para techos, paredes y pisos. Todos los componentes de la EasyCurve Las mopas son esterilizables en autoclave.
Características& Beneficios
- Todos los componentes se pueden esterilizar en autoclave, lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones de limpieza en los entornos estériles más críticos
- El recambio de fregona ligero y el mango reducen significativamente el esfuerzo del usuario
- La fregona de un solo uso es económica y fácil de instalar sin herramientas
- La fregona curva y el bastidor de fregona pivotante proporcionan un contacto sin esfuerzo con la superficie
- El frontal de microfibra acanalada proporciona una mejor eliminación de contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in) |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 1/bolsa, 48 bolsas/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fregona EasyCurve |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para usarse en plantas farmacéuticas y de fabricación de dispositivos médicos, hospitales, farmacias de compuestos y otros entornos críticos o controlados |
| Color-coded | No |
| Mostrar más |