Learn More
Descrizione
De Contec EasyCurve™ El trapeador fue diseñado específicamente para entornos críticos y controlados, ahora está disponible con una cara de microfibra acanalada que brinda a los usuarios una limpieza suave y fácil para una mejor recolección de partículas y eliminación de contaminación. La combinación de la cara curva del trapeador y el conector pivotante da como resultado un contacto con la superficie sin esfuerzo y una maniobrabilidad excepcional, lo que hace que el EasyCurve Una herramienta de limpieza ideal para techos, paredes y pisos. Todos los componentes de la EasyCurve Las mopas son esterilizables en autoclave.
Características& Beneficios
- Todos los componentes se pueden esterilizar en autoclave, lo que es ideal para una amplia gama de aplicaciones de limpieza en los entornos estériles más críticos
- El recambio de fregona ligero y el mango reducen significativamente el esfuerzo del usuario
- La fregona de un solo uso es económica y fácil de instalar sin herramientas
- La fregona curva y el bastidor de fregona pivotante proporcionan un contacto sin esfuerzo con la superficie
- El frontal de microfibra acanalada proporciona una mejor eliminación de contaminantes
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in) |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 4/bolsa, 12 bolsas/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de fregona EasyCurve |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para usarse en plantas farmacéuticas y de fabricación de dispositivos médicos, hospitales, farmacias de compuestos y otros entornos críticos o controlados |
| Color-coded | No |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.