Learn More
Berkshire™ EasyClean™ Sistema 360
BIOPHARMA
Código de producto. 17533286
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17533286 Estéril paquete de 200
1 options
Código de producto. 17533286 Proveedor Berkshire™ N.º de proveedor EC360CHPST40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.93€
    894.32€ / paquete de 200
    Ahorro 331.61€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
El sistema 360 incluye una herramienta de limpieza liviana y maniobrable junto con cubiertas de tejido de poliéster lavables y fáciles de usar.
El sistema 360 incluye una herramienta de limpieza liviana y maniobrable junto con cubiertas de tejido de poliéster lavables y fáciles de usar.
  • Fundas de punto de poliéster 100% filamento continuo estériles
  • Lavado en sala limpia, borde cortado con cuchillo
  • Certificado de Esterilidad con cada caja y disponible en la web por número de lote 24/7*
*Detalles: Fecha de vencimiento, dosis de radiación, información del lote, cumple con los requisitos de cGMP para trazabilidad.
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta de herramienta aisladora Choice
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color-coded No
Material Tejido de poliéster (1%)