Learn More
Berkshire Corporation EasyClean™ Fundas acolchadas de poliéster de punto 360 Isolator
Tienda Berkshire Productos
Descripción
- Hecho con Berkshire Choice™ Material de poliéster tejido de filamento continuo 100 % SuperSorb
- Lavado y envasado en un ISO Sala limpia de clase 4 para un rendimiento superior en fibras, partículas y residuos
- El diseño acolchado sin espuma garantiza una cobertura uniforme de la superficie con menos residuos y contaminantes.
- Fácil instalación y ajuste seguro en el cabezal del trapeador.
- Recomendado para usar con el EasyClean™ Fundas elásticas de poliéster de punto 360
- Compatible para su uso en ISO Entornos de clase 3/grado A de la UE después de la esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster |