Descripción
- Mezcla no tejida hidroenredada de 55% celulosa y 45% poliéster
- Sin aglutinantes ni otros aditivos químicos.
- Combinación excelente de la resistencia y pulcritud del poliéster sintético con las características absorbentes de la celulosa
- Suave, muy absorbente y duradero.
- Bajos niveles de extraíbles y recuentos de partículas
- Químicamente compatible con soluciones de limpieza y desinfección comunes.
- Esterilizable en autoclave
- Opción económica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiador de superficies |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Material | Celulosa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 1-ply |
| Esterilidad | No estéril |