Learn More
Thermo Scientific™ Descontaminante de superficies DNA AWAY™
Código de producto. 10223471 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Descontaminante de ADN en superficies
Tamaño de la unidad:
250 ML
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10223471 Descontaminante de ADN en superficies 250 ML
1 options
Código de producto. 10223471 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine tanto el ADN como la ADNasa no deseados del instrumental de vidrio y de plástico sin afectar a las muestras de ADN posteriores. Este descontaminante de superficies degrada el ADN con mayor rapidez y eficacia que la esterilización en autoclave.
Elimine tanto el ADN como la ADNasa no deseados del instrumental de vidrio y de plástico sin afectar a las muestras de ADN posteriores. El descontaminante de superficies Thermo Scientific™ DNA AWAY™ degrada el ADN con mayor rapidez y eficacia que la esterilización en autoclave.
  • Apropiado para cajas de gel, pipetas, mesas de trabajo, termocicladores y otros aparatos
  • Para utilizar antes de realizar la PCR o de trabajar con ADN y tener una zona de trabajo sin ADN
  • Para descontaminar basta con aplicar la fórmula lista para utilizar en la superficie y, a continuación, secar con un paño o lavar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 11
Composición Hidróxido de sodio con agua
Descripción Descontaminante de ADN en superficies
Volumen (imperial) 8.5 oz
Volumen (métrico) 250 ml
Nombre del producto
  • DNA away
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide