Learn More
Contec™ Bolsa de eliminación de residuos para herramienta de retirada de fregona
Tienda Contec Productos
Beschreibung
- La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
- Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
- No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que genera muy pocos residuos, lo que ahorra tiempo de eliminación de restos
- No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
- Envase en bolsa doble con rotura lineal para que cada bolsa sea fácil de abrir incluso con guantes
- No está clasificado como corrosivo y se puede utilizar de forma segura en todas las áreas de la sala limpia.— Esto necesita eliminar un poco de texto aleatorio del final.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Herramienta para quitar la mopa |
| Material | LDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Descripción | Bolsa de eliminación de residuos para herramienta de retirada de recambios de fregona |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 80 bolsas/caja |
| Esterilidad | No estéril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?