Learn More
Cytiva™ Columnas de desalinización desechables PD-10
Código de producto. 11768488 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen de la cama (métrico):
8,3 mL
Tamaño de la unidad:
30 PCS
Código de producto. Volumen de la cama (métrico) Tamaño de la unidad
11768488 8,3 mL 30 PCS
1 options
Código de producto. 11768488 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 17085101
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan para la desalinización e intercambio de tampones, así como para la eliminación de compuestos de bajo peso molecular. Las columnas de desalinización Cytiva Life Sciences™ PD-10 desechables proporcionan una recuperación elevada y rápida.
  • Envasadas con medio Sephadex™ G-25
  • Diseñado para la facilidad de uso y el equilibrio
  • Prepare muestras en intervalo de 1,0 a 2,5 ml mediante flujo de gravedad o de 1,75 a 2,5 ml mediante centrifugación
  • Desalinice varias muestras en paralelo con una capacidad de desalinización del >90 %
  • Recuperación de muestras en un intervalo del 70 al >95 %
  • Incluye adaptadores para centrifugación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de desalinización, Sephadex Embalaje mediano G-25
Tamaño de partículas >50 μm (seco), de 38 a 235 μm (húmedo)
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,59 in
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la facilidad de uso y el equilibrio
Volumen de la cama (métrico) 8,3 mL
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1,5 cm
Cantidad Paquete de 30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Prepacked Disposable PD-10 Columns, 30 pcs
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one