Learn More
Cytiva Columnas desechables PD-10
Product Code. 11862200 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 paq.
Unit Size:
50 PCS
Product Code. Cantidad Unit Size
11862200 50 paq. 50 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11862200 Supplier Cytiva Supplier No. 17043501
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para la purificación de flujo por gravedad. Las columnas desechables PD-10 son columnas de plástico económicas que se pueden envasar con una amplia variedad de medios a granel.
  • Columnas económicas y versátiles para aplicaciones de flujo por gravedad
  • Las columnas PD-10 vacías se pueden empaquetar con una amplia gama de medios a granel
  • Facilidad de uso:
  • Utilice columnas PD-10 con depósito de tampón LabMate para un equilibrado, aplicación de muestras y lavado cómodos
  • Las columnas desechables vacías PD-10 son columnas económicas de plástico para aplicaciones de un solo uso que utilizan flujo por gravedad
  • Las columnas contienen hasta aproximadamente 13 ml de medios de cromatografía; los tamices pueden utilizarse como soporte de lecho superior que impide que el medio se seque bajo el flujo por gravedad
  • Incluye tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Columnas vacías, con tapones
Diámetro interior de la columna (imperial) 0,59 in
Para utilizar con (aplicación) Desalinización
Diameter (Metric) Inner Column 1,5 cm
Cantidad 50 paq.