Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Dispensador de tapa de botella
Código de producto. 17740938 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17740938 2,5 mL cada uno
17750938 5 mL cada uno
17760938 10 mL cada uno
17770938 25 mL cada uno
17780938 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17740938 Proveedor Gilson N.º de proveedor F110101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    404.25€ / paquete de 1
    Ahorro 9.75€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este dispensador para botella para una administración cómoda, segura y precisa de soluciones y solventes de laboratorio comunes.
  • Dispensación precisa y reproducible: Dispensa de forma rápida y sencilla sólo el líquido necesario con un ajuste de volumen preciso. El mecanismo de recalibración incorporado garantiza la reproducibilidad.
  • Seguro y fácil de usar: Mantenga su banco y otros dispositivos seguros con el sistema antigoteo y el retorno del líquido a la botella después de su uso. El ajustador de volumen deslizante permite una sencilla operación y ajuste del volumen con una sola mano.
  • Los tubos
  • Adaptable a todo tipo de líquido con una fácil calibración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0.012
Ángulo 90 °C
Tipo de producto Dispensador para Bottletop
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 8655-5
Color Blanco, azul
Densidad 2,2 g/cm3³
Canales 1
Material Polipropileno, ETFE, Politetrafluoroetileno (PTFE), FEP, De vidrio
Volumen (métrico) 2,5 mL
Pantalla Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquidos embotellados
Para utilizar con (equipo) Líquidos embotellados
Incluye Dispensador
Incrementos .05 mL
Presión máxima 600 mbar
Modelo Dispensador
Tipo de cuello Recto
Precisión ≤0.002
Cantidad 1
Reproducibilidad Sí
Forma Barra con boquilla
Esterilidad No estéril
máx. (imperial) <59 °F y >104 °F
Temperatura (métrico) <15 °C y >40 °C
Grado de viscosidad 500 milímetros² /s máx.
Volumen (imperial) del depósito 0,08 oz
Garantía 1 año
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 20 cm
Tamaño de poro 1