Learn More
Difenilmetano, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464787 2500 g 2500 g
11444787 100 g 100 g
11454787 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21256.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
Diphenylmethane, is used as an adhesive chemical composition for making flexible laminates for use in food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difenilmetano se utiliza como una composición química adhesiva para fabricar laminados flexibles para su uso en el envasado de alimentos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, benceno y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-81-5
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00004781
Clave InChI CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
Nombre IUPAC bencilbenceno
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethane
Punto de fusión 22°C to 26°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 262°C to 264°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.577
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1904982
Índice Merck 14,3328
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza ≥99%