Learn More
Difenilmetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247110 500 g Frasco de vidrio 500 g
10237110 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10247110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117355000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-81-5 | C13H12 | 168.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-81-5
Fórmula molecular C13H12
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00004781
Clave InChI CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenylmethane, ditan, ditane, benzene, 1,1'-methylenebis, diphenyl methane, benzene, benzyl, methane, diphenyl, 1,1'-dimethylenebis benzene, benzene, phenylmethyl, methylenedibenzene
PubChem CID 7580
ChEBI CHEBI:38884
Nombre IUPAC bencilbenceno
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diphenylmethane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 24.5°C to 25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2CH2
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780
Cantidad 500 g
Beilstein 05, II, 498
Índice Merck 15, 3362
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in liquid ammonia, freely soluble in alcohol, ether, chloroform,, hexane and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión