Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Panel de luz difusa para guía de luz flexible de fibra óptica
Código de producto. 15783042 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
78 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15783042 78 mm 1 unidad
1 options
Código de producto. 15783042 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 500100
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Utilice el panel de luz difusa para la guía de luz flexible de fibra óptica para la iluminación de superficies pulidas o muy reflectantes. Se requiere guía de luz flexible adicional (155103 o 155104).
  • Iluminación difusa y uniforme dentro de un área activa determinada.
  • Una placa de difusor acrílica blanca proporciona una combinación óptima de uniformidad e intensidad.
  • Se monta directamente en la guía de luz flexible correspondiente mediante un tornillo de mariposa.
  • Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
  • Para utilizar con fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL.
  • Dimensiones: 137 x 58,5 x 23 mm Carcasa, 78 x 30 mm Área activa
Especificaciones
Tipo Luz frontal difusa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Carcasa de 137 x 58,5 x 23 mm, área activa de 78 x 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Fuentes de luz fría KL1500 HAL, KL1600 LED, KL2500 LED
Incluye 2 orificios M6 para brazo articulado (158 345)
Longitud (imperial) 3,1 in
Longitud (métrico) 78 mm
Anchura (imperial) 1,2 in
Anchura (métrico) 30 mm