Learn More
Gilson™ DIAMOND™ Steril-Pack™ Puntas de pipeta estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10123002 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 a 1000μ L
De 2 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10123002 100 a 1000μ L paquete de 400
10307712 De 2 a 200 μl paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10123002 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161340
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trazable desde el molde hasta el laboratorio con el número de lote en cada envase y gradilla. Diamond™ Steril-Pack™ Las puntas de pipeta estériles se pueden comprar esterilizadas o para esterilizar en autoclave.
  • Las puntas cumplen con la directiva CE IVD
  • Embalaje con código de colores para el reconocimiento de volumen a simple vista
  • Las puntas esterilizadas están libres de ADN, ARN, DNasa y ARNasa detectables. ATP , pirógenos y metales traza
  • Las puntas preesterilizadas están envueltas en plástico de calidad para dispositivos médicos
  • Sometida a radiación gamma
  • Las puntas no estériles se pueden esterilizar en autoclave °a 121 °C durante 20 minutos a 1 bar (calor húmedo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Punta de pipeta
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo D1000
Precisión 0,002 a 0,004 μl
Exactitud 0 a 0,025 μl
Longitud (imperial) 2,6 in
Longitud (métrico) 6,6cm
Certificaciones/conformidad CE, IVD
Declaraciones de limpieza ADN, ARN, DNasa, RNasa, ATP, libre de pirógenos y rastros de metales.
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos, industrias alimentaria, farmacéutica y médica, en varios campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular
Estilo de punta Universal
Envase Caja
Cantidad 400 Pk.
Tipo de producto Puntas de pipeta
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman C1200, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman F250 a F1000, Gilson Pipetman P1000N, Gilson Pipetman P1000, Gilson Pipetman F250 a F1000, Gilson Pipetman U1000, Gilson Pipetman C1200
Graduado Sí
Línea de productos Sterlipack de diamantes