Description
- Disponemos de dos llantas de diferentes colores para una fácil diferenciación del proceso.
- La geometría consistente garantiza una integración fluida con aplicaciones robóticas.
- Número de lote y fecha de caducidad grabados con láser en cada placa para trazabilidad.
- Los bordes elevados y las superficies lisas proporcionan un sellado térmico confiable y un apilado sencillo.
- RecoverMax™ El diseño del pozo mejora la recuperación de la muestra y garantiza una mezcla eficiente.
- El volumen residual minimizado y la alta uniformidad de pocillo a pocillo brindan resultados reproducibles.
- La construcción de polipropileno de primera calidad resiste productos químicos, estrés mecánico y condiciones extremas.
- Libre de agentes deslizantes, plastificantes y biocidas que puedan interferir con los bioensayos.
- Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos, garantizando la esterilidad y reutilización cuando sea necesario.
- Alto contraste OptiTrack™ La matriz mejora la velocidad de identificación de la muestra y reduce los errores de pipeteo.
Specifications
Specifications
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 20 platos (5 bolsas x 4 platos) |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa de pocillos profundos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 2000 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |