Learn More
Motic™ Accesorio de campo oscuro con diafragma iris, SMZ-171
Descrizione
- Para cualquier soporte de luz transmitida (halógena o LED).
- El diafragma del iris permite variar la apertura de la iluminación de acuerdo con la apertura numérica del objetivo.
Specifica
Specifica
| Tipo | Accesorio de campo oscuro |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte de luz transmitida halógena o LED, microscopios SMZ-171 |
| Incluye | Diafragma iris |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?