Learn More
Contec™ Non-Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Código de producto. 15949875 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 L
Tipo de recipiente:
Contenedor con tapa
Frasco de pulverización
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente Tamaño de la unidad
15949875 1 L Frasco de pulverización 6 botellas
15929875 1 L Contenedor con tapa 6 botellas
15939875 5 L Contenedor con tapa 2 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15949875 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBT100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70€
    86.08€ / paquete de 6
    Ahorro 12.62€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Se suministra lista para usar y es eficaz contra las bacterias y las levaduras en apenas 3 minutos. Contec™ Non-Sterile CyChlor es un nuevo desinfectante de amplio espectro diseñado para el uso diario.
  • La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
  • Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que genera muy pocos residuos, lo que ahorra tiempo de eliminación de restos
  • No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal para que cada bolsa sea fácil de abrir incluso con guantes
  • No está clasificado como corrosivo y se puede utilizar de forma segura en todas las áreas de la sala limpia.— Esto necesita eliminar un poco de texto aleatorio del final.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mezcla de peróxido de hidrógeno y agua purificada
Formulario Líquido
pH 3 a 6
Scent Original
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Líquido
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
Desechables Uso limitado
Inflamable No
Cantidad 6/Paq.
Volumen (métrico) 1 L