Learn More
Contec™ Non-Sterile CyChlor
BIOPHARMA
Código de producto. 15939875 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 L
Tipo de recipiente:
Contenedor con tapa
Frasco de pulverización
Tamaño de la unidad:
2 botellas
6 botellas
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de recipiente Tamaño de la unidad
15939875 5 L Contenedor con tapa 2 botellas
15929875 1 L Contenedor con tapa 6 botellas
15949875 1 L Frasco de pulverización 6 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15939875 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBC500CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    90.07€ / 2 botellas
    Ahorro 14.93€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra lista para usar y es eficaz contra las bacterias y las levaduras en apenas 3 minutos. Contec™ Non-Sterile CyChlor es un nuevo desinfectante de amplio espectro diseñado para el uso diario.
  • La eficacia de amplio espectro en 3 minutos ahorra tiempo de biodescontaminación.
  • Filtrada a 0,2 micrómetros y llenada en un entorno de grado A, lo que garantiza que el producto no contiene contaminación ni partículas
  • No contiene amonio cuaternario ni surfactante, por lo que genera muy pocos residuos, lo que ahorra tiempo de eliminación de restos
  • No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
  • Envase en bolsa doble con rotura lineal para que cada bolsa sea fácil de abrir incluso con guantes
  • No está clasificado como corrosivo y se puede utilizar de forma segura en todas las áreas de la sala limpia.— Esto necesita eliminar un poco de texto aleatorio del final.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante
Formulario Líquido
pH 3 a 6
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Líquido
Tipo de recipiente Contenedor con tapa
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Cantidad 2/Paq.
Volumen (métrico) 5 L