Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta CurtainCleaner™
Código de producto. 11992455 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Funda de mopa
Mango, adaptador de fregona
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Acetato de polivinilo
MegaTex
Microfibra
NovaLite
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Polymesh
Smooth Knit Polyester, Espuma de uretano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Material Tamaño de la unidad
11992455 Mango, adaptador de fregona Acero inoxidable electropulido (304) 1 PCS
12751645 Funda de mopa MegaTex 12 pares
12705715 Funda de mopa Microfibra 12 pares
11902465 Funda de mopa NovaLite 12 pares
11912465 Funda de mopa Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 12 pares
12761645 Funda de mopa Smooth Knit Polyester, Espuma de uretano 12 pares
12785705 Funda de mopa Polymesh 12 pares
12741645 Funda de mopa Acetato de polivinilo 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11992455 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CCH48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    713.10€ / paquete de 1
    Ahorro 36.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Un conjunto de fregona de acero inoxidable accionada por resorte que funciona con fundas de poliéster de punto para limpiar y desinfectar fácilmente las cortinas de tiras de salas limpias sujetando la parte superior y deslizándose hacia abajo, limpiando a
El Micronova CurtainCleaner™ Herramienta con mango incorporado que proporciona un método simple y eficaz para limpiar cortinas de tiras de salas blancas, sin necesidad de escalera o taburete. El mango de acero inoxidable electropulido de 120 cm incluye un bastidor de acero inoxidable resistente con dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in) Con la adición de una variedad de fundas protectoras, la herramienta sujeta eficazmente la cortina en la parte superior y se desliza hacia abajo para aplicar o extender el agente de limpieza en ambos lados de la cortina al mismo tiempo. Las fundas están disponibles en poliéster suave de punto al 100 %, con dos opciones de grosor.
  • Herramienta de abrazadera sencilla para limpiar cortinas de vinilo a tiras
  • Limpia ambos lados de la cortina de tiras al mismo tiempo
  • Mango y bastidor de acero inoxidable electropulido
  • Mango de 121,9 cm (48 in) con dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • Las fundas encajan sobre dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • NovaPoly Fundas de poliéster 100% tejido suave para una excelente dispersión del desinfectante.
  • Se pueden lavar y reutilizar
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Mango vendido por separado (Cat. No. 10-041-766A).
Especificaciones
Dimensiones 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 in)
Tipo de producto Mango, adaptador de fregona
Color Gris
Longitud (imperial) 48 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 121,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de cortinas Micronova CurtainCleaner
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Color-coded No
Material Acero inoxidable electropulido (304)