Learn More
Micronova™ Fundas irradiadas CurtainCleaner™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11922465 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
14,25 x 2,5 in.
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Material:
Poliéster de punto liso, Espuma de uretano
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones Material unitSize
11922465 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in) Poliéster de punto liso, Espuma de uretano paquete de 12
12775705 14,25 x 2,5 in. Poliéster de punto liso, Espuma de uretano 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11922465 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CCSC6IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    489.07€ / paquete de 12
    Ahorro 22.93€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas fundas de poliéster 100% tejido irradiado funcionan con el adaptador Curtain Cleaner para brindar un método simple para desinfectar las cortinas de tiras de salas blancas sujetando la parte superior de la tira y deslizándola hacia abajo, limpiando eficazmente ambos lados a la vez.
El Micronova Irradiado CurtainCleaner™ Las fundas funcionan con el CurtainCleaner Adaptador/Mango (CCH-48) para proporcionar un método simple y eficaz para limpiar cortinas de tiras en la sala limpia, sin la necesidad de una escalera o taburete. Las cubiertas se deslizan sobre las barras dobles de 12 in que se sujetan a la cortina en la parte superior y se deslizan hacia abajo para aplicar o 'escurrir' el agente de limpieza en ambos lados de la cortina a la vez. Las fundas están disponibles en poliéster suave de punto al 100 %, con dos opciones de grosor. Las fundas irradiadas con rayos gamma son ideales para áreas asépticas.
  • Las fundas protectoras son 100 % poliéster tejido sobre espuma gruesa
  • Limpia ambos lados de las cortinas a la vez
  • Excelentes para limpieza y desinfección
  • Las fundas encajan sobre dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
  • Se pueden lavar y reutilizar
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Mango vendido por separado (Cat. No. 10-041-766A).
Especificaciones
Dimensiones 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Tipo de producto Funda de mopa irradiada
Color Blanco
Longitud (imperial) 12 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 30,5 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de cortinas Micronova CurtainCleaner
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, Espuma de uretano