missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CTDSPL Protein

Código de producto. 18494771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18494771 0,5 mg 0.50 miligramo
18125580 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18494771 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP1991090.5mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 82-265 of Human CTDSPL The Recombinant Human CTDSPL Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CTDSPL Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0.5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 40% glycerol, 0.15 M NaCl, 1 mM DTT
Peso molecular 23.9 kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común CTDSPL
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.