Learn More
Contec™ Toallitas estériles Critical Site™
Código de producto. 17102219 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm (4 x 4 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17102219 10 x 10 cm (4 x 4 in) paquete de 1440
1 options
Código de producto. 17102219 Proveedor Contec™ N.º de proveedor HCPS6044
Las toallitas estériles Critical Site™ son pequeñas toallitas de alta calidad que pueden utilizarse en lugar de las toallitas estériles de preparación con alcohol envueltas individualmente, que generan muchos más residuos y partículas en la zona de
  • La toallita presaturada permite la repetición del proceso
  • Toallita sintética de baja pelusa
  • Gracias al envase pelable y resellable, ya no habrá que preocuparse por la evaporación durante el almacenamiento y reduce el riesgo potenci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita presaturada
Longitud (imperial) 4 in
Longitud (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm
Material Poliéster
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm (4 x 4 in)
Solución de saturación 70% IPA, 30% agua
Esterilidad Estéril
Grado USP Calificación
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Contec IPA Wipes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol